Documentos Principais
423500
Sigma-Aldrich
Anti-Klotho Rabbit pAb
liquid, Calbiochem®
Sinônimo(s):
Anti-KL
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
liquid
não contém
preservative
reatividade de espécies
mouse
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Isotipo
IgG
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
mouse ... Kl(16591)
Descrição geral
Immunoaffinity purified rabbit polyclonal antibody. Recognizes the ~100 kDa Klotho protein.
Recognizes the ~100 kDa Klotho protein.
This Anti-Klotho Rabbit pAb is validated for use in ELISA, Immunoblotting for the detection of Klotho.
Imunogênio
Mouse
a synthetic peptide corresponding to a 17-amino acid sequence near the C-terminus of murine Klotho
Aplicação
ELISA (1:10,000-1:100,000)
Immunoblotting (1-10 µg/ml, chemiluminescence)
Embalagem
Please refer to vial label for lot-specific concentration.
Advertência
Toxicity: Standard Handling (A)
forma física
In PBS, 0.1% BSA, pH 7.5.
Reconstituição
Following initial thaw, aliquot and freeze (-20°C).
Outras notas
Kuro-o, M., et al. 1997. Nature390, 45.
Martin, G.M. and Mian, I.S. 1997. Nature390, 18.
Variables associated with assay conditions will dictate the optimal working dilution.
Informações legais
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Visite a Biblioteca de Documentos
Shu Feng et al.
Cancer research, 73(8), 2551-2562 (2013-02-27)
Prostate cancer is the most common visceral malignancy and the second leading cause of cancer deaths in US men. There is broad evidence that fibroblast growth factor (FGF) receptors are important in prostate cancer initiation and progression, but the contribution