420298-M
K-252a, Nocardiopsis sp.
A cell-permeable, reversible, and ATP-competitive inhibitor against multiple protein kinases.
Sinônimo(s):
K-252a, Nocardiopsis sp.
Ensaio
≥95% (HPLC)
forma
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
protect from light
cor
white
solubilidade
DMSO: 1 mg/mL
DMF: soluble
temperatura de armazenamento
−20°C
InChI
1S/C27H21N3O5/c1-26-27(33,25(32)34-2)11-18(35-26)29-16-9-5-3-7-13(16)20-21-15(12-28-24(21)31)19-14-8-4-6-10-17(14)30(26)23(19)22(20)29/h3-10,18,33H,11-12H2,1-2H3,(H,28,31)
chave InChI
KOZFSFOOLUUIGY-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
CaM kinase II
Advertência
Reconstituição
Outras notas
Chin, L.S., et al. 1999. Cancer Invest. 17, 391.
Tapley, P., et al. 1992. Oncogene 7, 371.
Hashimoto, Y. 1991. Biochem. Biophys. Res. Commun. 181, 423.
Nakanishi, S. 1988. J. Biol. Chem. 263, 6215.
Kase, H., et al. 1987. Biochem. Biophys. Res. Commun. 142, 436.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3