420136
JNK Inhibitor IX
The JNK Inhibitor IX, also referenced under CAS 312917-14-9, controls the biological activity of JNK. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
Sinônimo(s):
JNK Inhibitor IX, N-(3-Cyano-4,5,6,7-tetrahydro-1-benzothien-2-yl)-1-naphthamide
Ensaio
≥95% (HPLC)
Formulário
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
protect from light
cor
tan
solubilidade
DMSO: 10 mg/mL
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[s]1c2c(c(c1NC(=O)c3c4c(ccc3)cccc4)C#N)CCCC2
InChI
1S/C20H16N2OS/c21-12-17-15-9-3-4-11-18(15)24-20(17)22-19(23)16-10-5-7-13-6-1-2-8-14(13)16/h1-2,5-8,10H,3-4,9,11H2,(H,22,23)
chave InChI
WQGDQGAFSDMBLA-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
JNK2 and JNK3
Embalagem
Advertência
Reconstituição
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3