MABT140
Anti-Claudin-4 Antibody, clone 10B4.3
clone 10B4.3, from mouse
Sinônimo(s):
Claudin-4, Clostridium perfringens enterotoxin receptor, CPE-R, CPE-receptor, Williams-Beuren syndrome chromosomal region 8 protein
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
10B4.3, monoclonal
reatividade de espécies
human
técnica(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... CLDN4(1364)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Cell Structure
ECM Proteins
Immunohistochemistry Analysis: A 1:50 dilution from a representative lot detected Claudin-4 in human ileum and human tonsil tissue.
Qualidade
Western Blotting Analysis: 2.0 µg/mL of this antibody detected Claudin-4 in 10 µg of HeLa cell lysate.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1