420126
JAK3 Inhibitor VI
The JAK3 Inhibitor VI, also referenced under CAS 856436-16-3, controls the biological activity of JAK3. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
Sinônimo(s):
JAK3 Inhibitor VI
Ensaio
≥98% (HPLC)
forma
solid
potência
27 nM IC50
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
cor
yellow
solubilidade
water: 1 mg/mL
DMSO: 5 mg/mL
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
InChI
1S/C18H13N3O.CH4O3S/c22-18-16(10-14-4-2-8-20-14)15-9-12(5-6-17(15)21-18)13-3-1-7-19-11-13;1-5(2,3)4/h1-11,20H,(H,21,22);1H3,(H,2,3,4)/b16-10-;
chave InChI
ZUDPNBZMAJGYTE-HYMQDMCPSA-N
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
JAK-3
Embalagem
Advertência
Reconstituição
Outras notas
Adams, C., et al. 2003. Bioorg. Med. Chem. Lett.13, 3105.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1