412512
IRE1 Inhibitor III, 4μ8C
IRE1 Inhibitor III, CAS 14003-96-4, is a cell-permeable. Covalent inhibitor of IRE1 RNase activity (IC₅₀ = 550 and 45 nM, respectively, with 0 & 16 min preincubation in RNA cleavage assays).
Sinônimo(s):
IRE1 Inhibitor III, 4μ8C, 8-Formyl-7-hydroxy-4-methylcoumarin, 7-Hydroxy-4-methyl-2-oxo-2H-chromene-8-carbaldehyde, ER-to-Nucleus Signaling 1 Inhibitor III, Inositol-Reguiring Protein 1 Inhibitor III
Ensaio
≥95% (HPLC)
Formulário
powder
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
protect from light
cor
yellow
solubilidade
DMSO: 25 mg/mL
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O=C(C=C1C)OC2=C1C=CC(O)=C2C=O
InChI
1S/C11H8O4/c1-6-4-10(14)15-11-7(6)2-3-9(13)8(11)5-12/h2-5,13H,1H3
chave InChI
RTHHSXOVIJWFQP-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
IRE1
Embalagem
Advertência
Reconstituição
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3