407125
D-myo-Inositol 1,2,3,4,5,6-Hexakisphosphate, Dodecasodium Salt, Zea mays
Major phosphorus compound in plants that chelates with a variety of di- and trivalent cations.
Sinônimo(s):
D-myo-Inositol 1,2,3,4,5,6-Hexakisphosphate, Dodecasodium Salt, Zea mays, D-Ins(1,2,3,4,5,6)P₆, 12Na, Phytic Acid, 12Na
Ensaio
≥85% (HPLC)
Formulário
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
cor
white to off-white
solubilidade
water: 1 mg/mL
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[P](=O)([O-])([O-])OC1C(C(C(C(C1O[P](=O)([O-])[O-])O[P](=O)([O-])[O-])O[P](=O)([O-])[O-])O[P](=O)([O-])[O-])O[P](=O)([O-])[O-]
InChI
1S/C6H18O24P6.12Na/c7-31(8,9)25-1-2(26-32(10,11)12)4(28-34(16,17)18)6(30-36(22,23)24)5(29-35(19,20)21)3(1)27-33(13,14)15;;;;;;;;;;;;/h1-6H,(H2,7,8,9)(H2,10,11,12)(H2,13,14,15)(H2,16,17,18)(H2,19,20,21)(H2,22,23,24);;;;;;;;;;;;/q;12*+1/p-12
chave InChI
KETSPIPODMGOEJ-UHFFFAOYSA-B
Categorias relacionadas
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
Chelates with a variety of di- and trivalent cations
Advertência
Reconstituição
Outras notas
Graf, E., and Eaton, J.W. 1993. Nutr. Cancer19, 11.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3