Documentos Principais
390602
Sigma-Aldrich
Hydroxyfasudil
A cell-permeable, hydroxylated metabolite of HA 1077 that displays anti-anginal properties.
Sinônimo(s):
Hydroxyfasudil, ROCK Inhibitor XIV, 1-(1-Hydroxy-5-isoquinolinesulfonyl)homopiperazine, HCl, HA1100
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C14H17N3O3S · xHCl
Número CAS:
Peso molecular:
307.37 (free base basis)
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
liquid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
protect from light
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[S](=O)(=O)(N3CCNCCC3)c1c2c([c]([nH]cc2)=O)ccc1.Cl
InChI
1S/C14H17N3O3S.ClH/c18-14-12-3-1-4-13(11(12)5-7-16-14)21(19,20)17-9-2-6-15-8-10-17;/h1,3-5,7,15H,2,6,8-10H2,(H,16,18);1H
chave InChI
XWWFOUVDVJGNNG-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
A cell-permeable, hydroxylated metabolite of HA 1077 (Fasudil; Cat. No. 371970) that displays anti-anginal properties. Acts as an ATP-competitive and a reversible inhibitor of Rho-kinase (IC50 = 0.9 and 1.8 µM using a peptide and MLC as substrate, respectively) with ~100-fold greater selectivity over MLCK, MRCKβ, and PKC. Reported to inhibit the Rho kinase-mediated contraction both in vitro and in vivo.
Ações bioquímicas/fisiológicas
Cell permeable: yes
Primary Target
Rho-kinase
Product competes with ATP.
Reversible: yes
Target IC50: 0.9 and 1.8 µM against Rho-kinase using a peptide and MLC as substrate, respectively
Embalagem
Packaged under inert gas
Advertência
Toxicity: Harmful (C)
forma física
A 10 mM (2 mg/582 µl) solution in H₂O.
Outras notas
Ito, K., et al. 2003. J. Physiol.546, 823.
Takemoto, M., et al. 2002. Circulation106, 57.
Shimokawa, H., et al. 1999. Cardiovasc. Res.43, 1029.
Informações legais
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3