371209
Dkk-2, Mouse, Recombinant
Dkk-2, Mouse, Recombinant, consists of amino acids 26-259 and expressed in S. frugiperda 21 cells with a C-terminal His•Tag sequence.
About This Item
Produtos recomendados
recombinante
expressed in insect cells (S. frugiperda)
Nível de qualidade
Ensaio
≥95% (SDS-PAGE)
Formulário
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
Impurezas
<1.0 EU/μg protein Endotoxin
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
Competetive Binding Assay:
Inhibits 50% binding of biotinylated rhDkk-1 (200 ng/ml) to immobilized rmKremen (4 µg/ml) at a concentration of 5-15 µg/ml.
Advertência
forma física
Reconstituição
Outras notas
Mukhopadhyay, M. et al. 2006. Development133, 2149.
Niehrs, C. 2006. Oncogene25, 7469.
Li, X. et al. 2005. Nat. Genet.37, 945.
Bullock, C.M. et al. 2004. Mol. Pharmacol.65, 582.
Mao, B. and C. Niehrs 2003. Gene302, 179.
Brott, B. and S.Y. Sokol 2002. Mol. Cell. Biol.22, 6100.
Li, L. et al. 2002. J. Biol. Chem.277, 5977.
Mao, B. et al. 2002. Nature417, 664.
Mao, B. et al. 2001. Nature411, 321.
Wu, W. et al. 2000. Current Biol.10,1611.
Monaghan, A.P. et al. 1999. Mech. Dev.87, 45.
Krupnik, V.E. et al. 1999. Gene238, 301.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2