Documentos Principais
3630
Millipore
Glycylglycine, Free Base
Excellent buffer above pH 8.0.
Sinônimo(s):
Glycylglycine, Free Base
About This Item
Número CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12161705
NACRES:
NA.54
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Nível de qualidade
Ensaio
>98% (TLC)
Formulário
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
cor
white
pKa (20 °C)
8.4
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
15-25°C
InChI
1S/C4H8N2O3.ClH/c5-1-3(7)6-2-4(8)9;/h1-2,5H2,(H,6,7)(H,8,9);1H
chave InChI
YHBAZQDEMYQPJL-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Excellent buffer above pH 8.0 (pKa = 8.4 at 20°C).
Excellent buffer above pH 8.0.
Aplicação
  • Polyetheretherketone/magnesium composite selectively coated with hydroxyapatite for enhanced in vitro bio-corrosion resistance and biocompatibility: Describes the use of Ca(EDTA) in preparing bioactive composite materials, emphasizing its role in improving biocompatibility and corrosion resistance (HD Jung, HS Park, MH Kang, SM Lee, HE Kim, Y Estrin, 2014).
  • Artificially controlled degradable inorganic nanomaterial for cancer theranostics: Discusses the application of EDTA-Ca2+ complexes in creating novel inorganic nanomaterials for targeted drug delivery and therapy in cancer treatment (Y Liu, G Zhang, Q Guo, L Ma, Q Jia, L Liu, J Zhou, 2017).
Advertência
Toxicity: Standard Handling (A)
Nota de preparo
Heating to 45°C may be required to achieve complete dissolution.
Informações legais
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3