Documentos Principais
361548
Sigma-Aldrich
GSK-3β Inhibitor VII
The GSK-3β Inhibitor VII, also referenced under CAS 99-73-0, controls the biological activity of GSK-3β. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
Sinônimo(s):
GSK-3β Inhibitor VII, α-4-Dibromoacetophenone, TPK I Inhibitor, Tau Protein Kinase I Inhibitor
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C8H6Br2O
Número CAS:
Peso molecular:
277.94
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.77
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
descrição
RTECS - AM6950000
Nível de qualidade
Ensaio
≥95% (HPLC)
Formulário
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
desiccated
protect from light
cor
white
solubilidade
DMSO: 5 mg/mL
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
BrCC(=O)c1ccc(cc1)Br
InChI
1S/C8H6Br2O/c9-5-8(11)6-1-3-7(10)4-2-6/h1-4H,5H2
chave InChI
FKJSFKCZZIXQIP-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
A phenyl α-bromomethyl ketone compound that acts as a cell-permeable, and non-ATP competitive inhibitor of GSK-3β (IC50 = 0.5 µM). This reactive alkylating agent is selective towards GSK-3β and does not affect PKA activity even at concentrations as high as 100 µM.
Ações bioquímicas/fisiológicas
Cell permeable: yes
Product does not compete with ATP.
Reversible: no
Target IC50: 0.5 µM against GSK-3β
Embalagem
Packaged under inert gas
Advertência
Toxicity: Standard Handling (A)
Outras notas
Conde, S., et al. 2003. J. Med. Chem.46, 4631.
Informações legais
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2