36-006
Anti-phospho-CPI-17 (Thr38) Antibody
Upstate®, from rabbit
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
reatividade de espécies
rabbit, bovine, human, pig, mouse, rat
fabricante/nome comercial
Upstate®
técnica(s)
activity assay: suitable
Isotipo
IgG
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
modificação pós-traducional do alvo
phosphorylation (pThr38)
Informações sobre genes
bovine ... Ppp1R14A(615348)
human ... PPP1R14A(94274)
mouse ... Ppp1R14A(68458)
pig ... Ppp1R14A(397610)
rat ... Ppp1R14A(114004)
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Signaling
Cytoskeletal Signaling
Qualidade
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1