Key Documents
347425
Millipore
Gluconolactone
An oxidation product of glucose by glucose oxidase.
Sinônimo(s):
Gluconolactone, Glucono-δ-lactone
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H10O6
Número CAS:
Peso molecular:
178.14
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352201
NACRES:
NA.79
Nível de qualidade
Ensaio
≥99% (acidimetric)
forma
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
cor
white
solubilidade
water: 5 mg/mL
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
15-25°C
InChI
1S/C6H10O6/c7-1-2-3(8)4(9)5(10)6(11)12-2/h2-5,7-10H,1H2
chave InChI
PHOQVHQSTUBQQK-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
A ketoaldehyde resulting from the oxidation of glucose by glucose oxidase. Acts as a mixed type inhibitor of glucoamylase, possibly by forming a nonproductive ternary complex with the enzyme and the substrate.
An oxidation product of glucose by glucose oxidase.
Advertência
Toxicity: Standard Handling (A)
Reconstituição
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 6 months at -20°C.
Outras notas
Tanaka, A., et al. 1999. Biosci. Biotechnol. Biochem.63, 1548.
Rahbar, S., and Nadler, J.L. 1999. Clin. Chim. Acta287, 123.
Informações legais
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1