345836
Genistin
An isoflavone glycoside found in soy-based food products.
Sinônimo(s):
Genistin, Genistein, 7-O-β-D-Glucopyranoside
Ensaio
≥95% (HPLC)
forma
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
protect from light
cor
off-white to light yellow
solubilidade
DMSO: 10 mg/mL
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
InChI
1S/C21H20O10/c22-7-15-18(26)19(27)20(28)21(31-15)30-11-5-13(24)16-14(6-11)29-8-12(17(16)25)9-1-3-10(23)4-2-9/h1-6,8,15,18-24,26-28H,7H2/t15-,18-,19+,20-,21-/m1/s1
chave InChI
ZCOLJUOHXJRHDI-CMWLGVBASA-N
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
A negative control for Genistein
Embalagem
Advertência
Reconstituição
Outras notas
Kajiya, H., et al. 2000. J. Cell. Physiol.183, 83.
Hamakawa, T., et al. 1999. J. Neurosci. 19, 9306.
Wang, H., and Murphy, P.A. 1994. Agric. Food Chem. 42, 1666.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3