344911
Fura-2 LR/AM
Acetoxymethyl (AM) derivative of FURA-PE3 with spectral properties similar to the parent compound.
Sinônimo(s):
Fura-2 LR/AM, Fura-2 Leakage Resistant (AM)
Ensaio
≥95% (HPLC)
Formulário
gum
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
protect from light
cor
light yellow
solubilidade
DMSO: 10 mg/mL
fluorescência
λex 368 nm (low)
λex 374 nm (high)
λem 518 nm (low)
λem 524 nm (high)
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
N1(CCN(CC1)C(=O)CCc2cc(c(cc2)N(CC(=O)OCOC(=O)C)CC(=O)OCOC(=O)C)OCCOc3cc4c([o]c(c4)c5ncc([o]5)C(=O)OCOC(=O)C)cc3N(CC(=O)OCOC(=O)C)CC(=O)OCOC(=O)C)CC(=O)OCOC(=O)C
InChI
1S/C55H63N5O29/c1-33(61)76-27-82-49(68)22-57-11-13-58(14-12-57)48(67)10-8-39-7-9-41(59(23-50(69)83-28-77-34(2)62)24-51(70)84-29-78-35(3)63)44(17-39)74-15-16-75-45-18-40-19-46(54-56-21-47(89-54)55(73)87-32-81-38(6)66)88-43(40)20-42(45)60(25-52(71)85-30-79-36(4)64)26-53(72)86-31-80-37(5)65/h7,9,17-21H,8,10-16,22-32H2,1-6H3
chave InChI
CGAZNAYDEAJZHQ-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
Calcium Probes
Advertência
Reconstituição
Outras notas
Vorndran, C., et al. 1995. Biophys. J.69, 2114.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3