341220
Exo1
A cell-permeable methylanthranilate analog that reversibly inhibits vesicular traffic from ER to Golgi in mammalian cells by inducing tubulation and collapsing of the Golgi membrane.
Sinônimo(s):
Exo1, 2-(4-Fluorobenzoylamino)methylbenzoate, 2-(4-Fluorobenzoylamino)benzoic Acid Methyl Ester, ER Export Inhibitor I
Ensaio
≥95% (HPLC)
forma
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
protect from light
cor
white
solubilidade
DMF: 25 mg/mL
DMSO: 25 mg/mL
ethanol: 5 mg/mL
methanol: 5 mg/mL
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
InChI
1S/C15H12FNO3/c1-20-15(19)12-4-2-3-5-13(12)17-14(18)10-6-8-11(16)9-7-10/h2-9H,1H3,(H,17,18)
chave InChI
KIAPWMKFHIKQOZ-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
Golgi ARF1 GTPase
Embalagem
Advertência
Reconstituição
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3