33-047
PI 3-Kinase 3-step HTRF® Assay
The PI 3-Kinase 3-Step HTRF Assay is a high-performance assay kit that provides a universal method for testing all Class I PI3-Kinases in a homogeneous format.
Sinônimo(s):
3-Step HTRF Assay, PI 3-Kinase Assay
About This Item
Produtos recomendados
Nível de qualidade
reatividade de espécies
human, mouse
fabricante/nome comercial
HTRF®
Upstate®
técnica(s)
activity assay: suitable (kinase)
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
método de detecção
fluorometric (HTRF)
Condições de expedição
dry ice
Informações sobre genes
human ... PIK3CA(5290)
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Embalagem
Componentes
PIP2 (substrate, 1mM stock)
DM A Reaction Buffer
DM B Reaction Buffer
DM C Reaction Buffer
BPIP3
Stop Reagent
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Apoptosis & Cancer
Research Sub Category
Oncology
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2