Documentos Principais
3301
Sigma-Aldrich
17β-Estradiol
17β-Estradiol
≥97% (HPLC), solid, estrogenic hormone, Calbiochem
Sinônimo(s):
17β-Estradiol
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C18H24O2
Número CAS:
Peso molecular:
272.38
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Nome do produto
17β-Estradiol, Most potent mammalian estrogenic hormone.
Nível de qualidade
descrição
RTECS - KG2975000
Merck USA index - 14, 3703
Ensaio
≥97% (by assay)
Formulário
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
cor
white to off-white
solubilidade
ethanol: 5 mg/mL
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O[C@@H]1[C@@]2([C@H]([C@H]3[C@H](CC2)c4c(cc(cc4)O)CC3)CC1)C
InChI
1S/C18H24O2/c1-18-9-8-14-13-5-3-12(19)10-11(13)2-4-15(14)16(18)6-7-17(18)20/h3,5,10,14-17,19-20H,2,4,6-9H2,1H3/t14-,15-,16+,17+,18+/m1/s1
chave InChI
VOXZDWNPVJITMN-ZBRFXRBCSA-N
Advertência
Toxicity: Harmful & Carcinogenic / Teratogenic (E)
Informações legais
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Health hazardEnvironment
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Lact. - Repr. 1A
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 4
1 of 4
Questions
  1. how long can you store the product at 4C after dissolving the product in ethanol ?
    1 answer
    1. When stored refrigerated at 2 - 8°C, de-gassed stock solutions are stable for up to 6 months. Alternatively, stock solutions may be stored frozen at -20°C for up to 3 months. Avoid repeated freeze/thaw cycles.
      Helpful?
Reviews
Active Filters
  1. Bucharest
    • Reviews 2
    • Votes 2
    4 out of 5 stars.
    fit for the purpose
    Low solubility in water, as known. Would recommend the Cyclodextrin-encapsulated form (E4389) for application that require only water or media as solvent.