324688
Ellipticine
A cell-permeable antitumor alkaloid that acts as an inhibitor of topoisomerase II and acts as an intercalative agent that stimulates topoisomerase II-mediated DNA breakage.
Sinônimo(s):
Ellipticine, 5,11-Dimethyl-6H-pyrido[4,3-b]carbazole
descrição
Merck USA index - 14, 3548
Ensaio
≥99% (HPLC)
Formulário
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
cor
bright yellow
solubilidade
ethanol: 1 mg/mL
DMSO: 5 mg/mL
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[nH]1c2c(c4c1cccc4)c(c3c(c2C)ccnc3)C
InChI
1S/C17H14N2/c1-10-14-9-18-8-7-12(14)11(2)17-16(10)13-5-3-4-6-15(13)19-17/h3-9,19H,1-2H3
chave InChI
CTSPAMFJBXKSOY-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
topoisomerase 2
Advertência
Reconstituição
Outras notas
Schwaller, M.A., et al. 1995. J. Biol. Chem.270, 22709.
Pommier, Y., et al. 1985. Biochemistry24, 6406.
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3