The substance dissolves in DMSO at concentrations of up to 8 mg/ml.
317240
Metformin
≥97% (titration), solid, AMPK signaling activator, Calbiochem®
Sinônimo(s):
Metformin, 1,1-Dimethylbiguanide, Hydrochloride, AMPK Signaling Activator VII
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Metformin, An antihyperglycemic agent that lowers blood glucose levels without stimulating insulin secretion, promoting weight gain or causing hypoglycemia.
Nível de qualidade
descrição
Merck USA index - 14, 5938
Ensaio
≥97% (titration)
Formulário
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
cor
white
solubilidade
water: 50 mg/mL
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
10-30°C
cadeia de caracteres SMILES
Cl.N(C)(C)C(=N\C(=N\[H])\N)N
InChI
1S/C4H11N5.ClH/c1-9(2)4(7)8-3(5)6;/h1-2H3,(H5,5,6,7,8);1H
chave InChI
OETHQSJEHLVLGH-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
AMP-activated protein kinase (AMPK)
Embalagem
Advertência
Reconstituição
Outras notas
Klein, J., et al. 2004. J. Endocrinol.183, 299.
Zhou, G., et al. 2001. J. Clin. Invest.108, 1167.
Lin, H.Z., et al. 2000. Nat. Med.6, 998.
Informações legais
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Os clientes também visualizaram
-
What is the solubility of Metformin (Cat#317240) in DMSO?
1 answer-
Helpful?
-
-
is metformin accociated with paracitic worms?
1 answer-
There have been studies published regarding the efficacy of Metformin against various parasites. Please see the link below to review one such study of Echinococcisis. Note that this product is intended for research use only and is not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5321462/Helpful?