266785
Diacylglycerol Kinase Inhibitor I
The Diacylglycerol Kinase Inhibitor I, also referenced under CAS 93076-89-2, controls the biological activity of Diacylglycerol Kinase. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
Sinônimo(s):
Diacylglycerol Kinase Inhibitor I, 6-{2-{4-[(p-Fluorophenyl)phenylmethylene]-1-piperidinyl}ethyl}-7-methyl-5H-thiazolo(3,2-a)pyrimidine-5-one, R59022, R59022, 6-{2-{4-[(p-Fluorophenyl)phenylmethylene]-1-piperidinyl}ethyl}-7-methyl-5H-thiazolo(3,2-a)pyrimidine-5-one
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
cor
white
solubilidade
ethanol: 12 mg/mL
DMSO: 4 mg/mL
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
10-30°C
cadeia de caracteres SMILES
Fc1ccc(cc1)C(=C3CCN(CC3)CCc4[c]([n]5c([s]cc5)nc4C)=O)c2ccccc2
InChI
1S/C27H26FN3OS/c1-19-24(26(32)31-17-18-33-27(31)29-19)13-16-30-14-11-22(12-15-30)25(20-5-3-2-4-6-20)21-7-9-23(28)10-8-21/h2-10,17-18H,11-16H2,1H3
chave InChI
MFVJXLPANKSLLD-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
Diacylglycerol Kinase
Advertência
Reconstituição
Outras notas
Ohtsuka, T., et al. 1990. J. Biol. Chem.265, 15418.
de Chaffoy de Courcelles, D., et al. 1985. J. Biol. Chem.260, 15762.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3