260585
5′-Deoxy-5′-methylthioadenosine
≥98% (HPLC), solid, MTAP substrate, Calbiochem®
Sinônimo(s):
5′-Deoxy-5′-methylthioadenosine, MTA, MeSAdo
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
5′-Deoxy-5′-methylthioadenosine, A cell-permeable, reversible, and ATP-competitive naturally-occurring co-product of polyamine biosynthesis that acts as an endogenous substrate of methylthioadenosine phosphorylase (MTAP).
Nível de qualidade
descrição
RTECS - AU7410000
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
cor
white
solubilidade
DMF: 25 mg/mL
DMSO: soluble
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
S(CC1OC(C(C1O)O)[n]2c3ncnc(c3nc2)N)C
InChI
1S/C11H15N5O3S/c1-20-2-5-7(17)8(18)11(19-5)16-4-15-6-9(12)13-3-14-10(6)16/h3-5,7-8,11,17-18H,2H2,1H3,(H2,12,13,14)
chave InChI
WUUGFSXJNOTRMR-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
protein carboxymethyltranferase
FGF-2receptor tyrosine kinase activity
Embalagem
Advertência
Reconstituição
Outras notas
Smalheiser, N.R. 1998. Brain Res. Dev. Brain Res.51, 53.
Joy, A., et al. 1997. Oncogene14, 171.
Riscoe, M.K., et al. 1984. Biochem. Pharmacol.33, 3639.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3