239835
Cyclosporin A, Tolypocladium inflatum
Cyclosporin A, CAS 59865-13-3, is an immunosuppressant that induces apoptosis in rat thymocytes and in the murine B cell lymphoma cell line, WEH1-231. Induces cardiomyocytes formation from ESCs.
Sinônimo(s):
Cyclosporin A, Tolypocladium inflatum
Ensaio
≥97% dry basis
forma
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
cor
white to off-white
solubilidade
DMSO: 25 mg/mL
chloroform: soluble
ethanol: soluble
methanol: soluble
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
InChI
1S/C62H111N11O12/c1-25-27-28-40(15)52(75)51-56(79)65-43(26-2)58(81)67(18)33-48(74)68(19)44(29-34(3)4)55(78)66-49(38(11)12)61(84)69(20)45(30-35(5)6)54(77)63-41(16)53(76)64-42(17)57(80)70(21)46(31-36(7)8)59(82)71(22)47(32-37(9)10)60(83)72(23)50(39(13)14)62(85)73(51)24/h25,27,34-47,49-52,75H,26,28-33H2,1-24H3,(H,63,77)(H,64,76)(H,65,79)(H,66,78)/b27-25+
chave InChI
PMATZTZNYRCHOR-IMVLJIQESA-N
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
NOS induced by interlukin-1-α
Advertência
Reconstituição
Outras notas
Hattori, Y., and Naranishi, N. 1995. Cell Immunol.165, 7.
Marumo, T., et al. 1995. Hypertension25, 764.
Crabtree, G.R., and Clipstone, N.A. 1994. Annu. Rev. Biochem.63, 1045.
Gottschalk, A.R., et al. 1994. Proc. Natl. Acad. Sci. USA91, 7350.
Montague, J.W., et al. 1994. J. Biol. Chem.269, 18877.
Fast, D.J., et al. 1993. J.Interferon Res. 13, 235.
Liu, J. 1993. Trends Pharmacol. Sci. 14, 182.
Fruman, D.A., et al. 1992. Proc. Natl. Acad. Sci. USA89, 3686.
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Repr. 1B
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3