239802
Curcumin, Curcuma longa L.
A cell-permeable and irreversible antitumor and anti-inflammatory agent that acts as an inhibitor of 5-lipoxygenase (IC₅₀ = 8 µM) and cyclooxygenase (IC₅₀ = 52 µM).
Sinônimo(s):
Curcumin, Curcuma longa L., 1,7-Bis(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)-1,6-heptadiene-3,5-dione, NOD2 Signaling Inhibitor I, Nucleotide-binding Oligomerization Domain 2 Signaling Inhibitor I, Histone Acetyltransferase Inhibitor I, HAT Inhibitor I, p300/CBP Inhibitor I
Ensaio
≥80% (HPLC)
forma
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
protect from light
cor
orange-yellow
solubilidade
acetic acid: 10 mg/mL
DMSO: 5 mg/mL
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
10-30°C
InChI
1S/C21H20O6/c1-26-20-11-14(5-9-18(20)24)3-7-16(22)13-17(23)8-4-15-6-10-19(25)21(12-15)27-2/h3-13,22,24-25H,1-2H3/b7-3+,8-4+,16-13-
chave InChI
ZIUSSTSXXLLKKK-KOBPDPAPSA-N
Descrição geral
IC50 of ~25 µM. Does not affect p300/CREB binding protein-associated factor (PCAF).
Ações bioquímicas/fisiológicas
5-lipoxygenase
Advertência
Reconstituição
Outras notas
Cui, L., et al. 2007. Antimicrob. Agents Chemother.51, 488.
Salvioli, S., et al. 2007. eCAM4, 181.
Balasubramanyam, K. et al. 2004. J. Biol. Chem.279, 51163.
Brouet, I., and Okshima, H. 1995. Biochem. Biophys. Res. Commun. 206, 533.
Korutla, L., and Kumar, R. 1994. Biochim. Biophys. Acta1224, 597.
Flynn, D.L., et al. 1986. Prostagland. Leuk. Med. 22, 357.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3