238803
Cdk2 Inhibitor III
The Cdk2 Inhibitor III, also referenced under CAS 199986-75-9, controls the biological activity of Cdk2. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
Sinônimo(s):
Cdk2 Inhibitor III, 2( bis-(Hydroxyethyl)amino)-6-(4-methoxybenzylamino)-9-isopropyl-purine, CVT-313, 2(bis-(Hydroxyethyl)amino)-6-(4-methoxybenzylamino)-9-isopropyl-purine, CVT-313
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
protect from light
cor
white
solubilidade
DMSO: 10 mg/mL
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[n]1(c2nc(nc(c2nc1)NCc3ccc(cc3)OC)N(CCO)CCO)C(C)C
InChI
1S/C20H28N6O3/c1-14(2)26-13-22-17-18(21-12-15-4-6-16(29-3)7-5-15)23-20(24-19(17)26)25(8-10-27)9-11-28/h4-7,13-14,27-28H,8-12H2,1-3H3,(H,21,23,24)
chave InChI
NQVIIUBWMBHLOZ-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
Cdk2/A, Cdk2/E
Embalagem
Advertência
Reconstituição
Outras notas
Brooks, E.E., et al. 1997. J. Biol. Chem.272, 29207.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1