2380
Creatine Phosphate disodium salt
≥97% (TLC), crystalline, mitocondrial energy storage, Calbiochem®
Sinônimo(s):
Creatine Phosphate, Disodium Salt, Phosphocreatine, 2Na
About This Item
Produtos recomendados
product name
Creatine Phosphate, Disodium Salt, Creatine Phosphate, Disodium Salt, CAS 19333-65-4, is a high-energy phosphate compound that stores energy from mitochondria whenever sufficient amounts of ATP are present.
Nível de qualidade
Ensaio
≥97% (TLC)
forma
crystalline
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
cor
white
solubilidade
water: 150 mg/mL
traços de ânion
phosphate (PO43-): ≤0.5% (Inorganic)
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
InChI
1S/C4H10N3O5P/c1-7(4(5)6)2-3(8)12-13(9,10)11/h2H2,1H3,(H3,5,6)(H2,9,10,11)/p-1
chave InChI
KPXOWQOQJKGYRN-UHFFFAOYSA-M
Descrição geral
Advertência
Reconstituição
Outras notas
Bessman, S.P., and Carpenter, C.L. 1985. Annu. Rev. Biochem.54, 831.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3