Documentos Principais
235135
Sigma-Aldrich
Corticosterone
≥95% (HPLC), crystalline powder, corticosteroid hormone, Calbiochem
Sinônimo(s):
Corticosterone, (11β)-11,21-Dihydroxypregn-4-ene-3,20-dione, Reichstein’s substance H
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C21H30O4
Número CAS:
Peso molecular:
346.46
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Nome do produto
Corticosterone, Corticosteroid hormone synthesized in response to stress.
Nível de qualidade
descrição
Merck USA index - 14, 2538
Ensaio
≥95% (HPLC)
Formulário
crystalline powder
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
cor
off-white
white to tan
solubilidade
ethanol: 50 mg/mL
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
10-30°C
cadeia de caracteres SMILES
O[C@@H]1[C@H]2[C@H]([C@H]4[C@@]([C@H](CC4)C(=O)CO)(C1)C)CCC3=CC(=O)CC[C@@]32C
InChI
1S/C21H30O4/c1-20-8-7-13(23)9-12(20)3-4-14-15-5-6-16(18(25)11-22)21(15,2)10-17(24)19(14)20/h9,14-17,19,22,24H,3-8,10-11H2,1-2H3/t14-,15-,16+,17-,19+,20-,21-/m0/s1
chave InChI
OMFXVFTZEKFJBZ-HJTSIMOOSA-N
Descrição geral
Corticosteroid hormone synthesized in response to stress. Binds to and activates mineralocorticoid and glucocorticoid receptors, resulting in altered genomic expression. Steroid-induced changes in protein synthesis eventually affect ionic conductances through the membrane. Also induces apoptosis in murine bone marrow.
Ações bioquímicas/fisiológicas
Cell permeable: no
Primary Target
Mineralocorticoid and glucocorticoid receptors
Product does not compete with ATP.
Reversible: no
Advertência
Toxicity: Carcinogenic / Teratogenic (D)
Reconstituição
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 3 months at -20°C.
Outras notas
Garvy, B.A., et al. 1993. Immunology80, 587.
DeKloet, E.R. 1992. Ann. N.Y. Acad. Sci.663, 357.
Joels, M., and deKloet, E.R. 1992. Trends Neurosci.15, 25.
Informações legais
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3