Documentos Principais
234192-M
Millipore
Anti-Collagen Type VII Rabbit pAb
liquid, Calbiochem®
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
serum
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
liquid
contém
≤0.1% sodium azide as preservative
reatividade de espécies
human, marmoset
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Isotipo
IgG
temperatura de armazenamento
−70°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... COL7A1(1294)
Descrição geral
Rabbit polyclonal antibody supplied as undiluted serum. Recognizes type VII collagen.
Recognizes type VII collagen. Does not cross-react with fibronectin or type I, type II, type III, type IV, or type VI collagen.
This Anti-Collagen Type VII Rabbit pAb is validated for use in Frozen Sections, Immunoblotting, Immunofluorescence, Immunoprecipitation for the detection of Collagen Type VII.
Imunogênio
Human
purified, human placenta collagen type VII
Aplicação
Frozen Sections (1:20-1:60, see comments)
Immunoblotting (1:500-1:2000)
Immunofluorescence (1:200)
Immunoprecipitation (1:40-1:100)
Advertência
Toxicity: Standard Handling (A)
Reconstituição
Following initial thaw, aliquot and freeze (-70°C).
Outras notas
Chen, M., et al. 1997. Invest. Dermatol. 108, 68.
Hashimoto, T., et al. 1996. Br. J. Dermatol. 134, 336.
Yasaka, N., et al. 1994. J. Dermatol. Sci. 7, 136.
Informações legais
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Visite a Biblioteca de Documentos
Artigos
Self-assembled monolayers (SAMs) have diverse applications; article compares benefits of alkylthiolates on gold SAM systems.