233624
Cryptocrome Activator, KL001
The Cryptocrome Activator, KL001 modulates the biological activity of Cryptocrome. This small molecule/inhibitor is primarily used for Biochemicals applications.
Sinônimo(s):
Cryptocrome Activator, KL001, N-(3-(9H-Carbazol-9-yl)-2-hydroxypropyl)-N-(furan-2-ylmethyl)methanesulfonamide, CRY Activator, KL001
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
protect from light
cor
off-white
solubilidade
DMSO: 50 mg/mL
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
OC(CN(CC1=CC=CO1)S(=O)(C)=O)CN2C3=C(C=CC=C3)C4=C2C=CC=C4
InChI
1S/C21H22N2O4S/c1-28(25,26)22(15-17-7-6-12-27-17)13-16(24)14-23-20-10-4-2-8-18(20)19-9-3-5-11-21(19)23/h2-12,16,24H,13-15H2,1H3
chave InChI
OQAFDLPAPSSOHY-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
Cryptocrome protein
Embalagem
Advertência
Reconstituição
Outras notas
Informações legais
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3