220411
Chenodeoxycholic Acid, Sodium Salt
Bile acid that has been shown to increase intracellular Ca2+ in isolated rat hepatocyte couplets. Induces a permeability transition in freshly isolated rat liver mitochondria.
Sinônimo(s):
Chenodeoxycholic Acid, Sodium Salt
descrição
Merck USA index - 14, 2054
Ensaio
>95% (TLC)
Formulário
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
cor
white
solubilidade
water: 20 mg/mL
aqueous buffer: soluble
traços de cátion
heavy metals: <10 ppm
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
15-25°C
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].[O-]C(=O)CC[C@H]([C@@H]1[C@@]2([C@H]([C@H]3[C@@H]([C@@]4([C@H](C[C@H]3O)C[C@@H](CC4)O)C)CC2)CC1)C)C
InChI
1S/C24H40O4.Na/c1-14(4-7-21(27)28)17-5-6-18-22-19(9-11-24(17,18)3)23(2)10-8-16(25)12-15(23)13-20(22)26;/h14-20,22,25-26H,4-13H2,1-3H3,(H,27,28);/q;+1/p-1/t14-,15+,16-,17-,18+,19+,20-,22+,23+,24-;/m1./s1
chave InChI
WDFRNBJHDMUMBL-OICFXQLMSA-M
Descrição geral
Advertência
Outras notas
Thibault, N., and Ballet, F. 1993. Biochem. Pharmacol. 45, 289.
Roda, A., et al. 1990. J. Lipid Res.31, 1433.
Spivak, W., et al. 1988. Biochem. J.252, 275.
Hisadome, T., et al. 1980. Gastroenterol. Jpn.15, 257.
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Repr. 2
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3