219557
Cerulenin
from Cephalosporium caerulens, ≥98% (TLC), solid, de novo phospholipid synthesis inhibito, Calbiochem
Sinônimo(s):
Cerulenin, Cephalosporium caerulens
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Cerulenin, Cephalosporium caerulens, An antifungal antibiotic that inhibits sterol and fatty acid biosynthesis.
Nível de qualidade
descrição
Merck USA index - 14, 2004
Ensaio
≥98% (TLC)
Formulário
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
protect from light
cor
white to off-white
solubilidade
DMSO: 10 mg/mL
ethanol: 5 mg/mL
acetone: soluble
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
NC(=O)[C@@H]1O[C@@H]1C(=O)CC\C=C\C\C=C\C
InChI
1S/C12H17NO3/c1-2-3-4-5-6-7-8-9(14)10-11(16-10)12(13)15/h2-3,5-6,10-11H,4,7-8H2,1H3,(H2,13,15)/b3-2+,6-5+/t10-,11-/m1/s1
chave InChI
GVEZIHKRYBHEFX-NQQPLRFYSA-N
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
sterol & fatty acid biosynthesis
Embalagem
Advertência
Outras notas
Inokashi, J., et al. 1994. Mol. Gen. Genet. 244, 90.
Schneider, F., et al. 1993. Biochim. Biophys. Acta 1152, 243.
Informações legais
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3