Documentos Principais
219419
Sigma-Aldrich
Cathepsin Inhibitor III
The Cathepsin Inhibitor III controls the biological activity of Cathepsin. This small molecule/inhibitor is primarily used for Protease Inhibitors applications.
Sinônimo(s):
Cathepsin Inhibitor III, Z-FG-NHO-BzOME
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C27H27N3O7
Peso molecular:
505.52
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Nível de qualidade
Ensaio
>90% (HPLC)
Formulário
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
desiccated
protect from light
cor
white
solubilidade
ethanol: 1 mg/mL
DMSO: 5 mg/mL
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
10-30°C
Descrição geral
Cysteine protease inhibitor. Selectively inhibits cathepsin B (k2/Ki = 1.0 x 104 M-1sec-1), cathepsin L (k2/Ki = 1.5 x 105 M-1sec-1), cathepsin S (k2/Ki = 6.6 x 104 M-1sec-1), and papain (k2/Ki = 1.0 x 103 M-1sec-1). Half-life in buffered solution (pH 5-9) = 37 h (30°C); 300 h (0°C).
Half-life in buffered solution (pH 5-9) = 37 h (30°C); 300 h (0°C).
Ações bioquímicas/fisiológicas
Cell permeable: no
Primary Target
cathepsin B
Product does not compete with ATP.
Reversible: no
k₂/Ki = 1 x 10⁴ M⁻¹ sec⁻¹
Advertência
Toxicity: Standard Handling (A)
Sequência
Z-Phe-Gly-NHO-Bz-pOMe
Reconstituição
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 3 months at -20°C.
Outras notas
Demuth, H.-U., et al. 1996. Biochim. Biophys. Acta1295, 179.
Brömme, D., and Demuth, H.-U. 1994. Methods Enzymol. 244, 671.
Informações legais
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1