218765
Caspase-9 Substrate I, Fluorogenic
A fluorogenic substrate for caspase-9 (ICE-LAP6, Mch6).
Sinônimo(s):
Caspase-9 Substrate I, Fluorogenic, Ac-LEHD-AFC
Ensaio
≥95% (HPLC)
Formulário
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
desiccated
protect from light
cor
white
solubilidade
DMSO: 5 mg/mL
fluorescência
λex ~400 nm
λem ~505 nm
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
FC(F)(F)C1=CC(=O)Oc2c1ccc(c2)NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)C)CC(C)C)CCC(=O)O)Cc3[nH]cnc3)CC(=O)O
InChI
1S/C33H38F3N7O11/c1-15(2)8-22(39-16(3)44)31(52)41-21(6-7-26(45)46)29(50)42-23(9-18-13-37-14-38-18)32(53)43-24(12-27(47)48)30(51)40-17-4-5-19-20(33(34,35)36)11-28(49)54-25(19)10-17/h4-5,10-11,13-15,21-24H,6-9,12H2,1-3H3,(H,37,38)(H,39,44)(H,40,51)(H,41,52)
chave InChI
HULKIXRFKRCRHD-ZJZGAYNASA-N
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
A fluorogenic substrate for caspase-9
Advertência
Sequência
forma física
Reconstituição
Outras notas
Thornberry, N.A., and Lazebnik, Y. 1998. Science 281, 1312.
Thornberry, N.A., et al. 1997. J. Biol. Chem. 272, 17907.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1