217531
CARM1 Inhibitor
The CARM1 Inhibitor controls the biological activity of CARM1. This small molecule/inhibitor is primarily used for Cell Structure applications.
Sinônimo(s):
CARM1 Inhibitor, Coactivator-Associated Arginine Methyltransferase 1 Inhibitor, 1-Benzyl-3,5- bis-(3-bromo-4-hydroxybenzylidene)piperidin-4-one, 3,5- bis(3-Bromo-4-hydroxybenzylidene)-1-benzylpiperidin-4-one, PRMT Inhibitor V, Coactivator-Associated Arginine Methyltransferase 1 Inhibitor, 1-Benzyl-3,5-bis-(3-bromo-4-hydroxybenzylidene)piperidin-4-one, 3,5-bis(3-Bromo-4-hydroxybenzylidene)-1-benzylpiperidin-4-one, PRMT Inhibitor V
Ensaio
≥95% (HPLC)
Formulário
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
protect from light
cor
orange
solubilidade
DMSO: 50 mg/mL
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O=C(/C(CN(CC1=CC=CC=C1)C/2)=C/C3=CC=C(O)C(Br)=C3)C2=C\C4=CC(Br)=C(O)C=C4
chave InChI
KNMFTTWVELIVCC-CLVAPQHMSA-N
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
PRMT4
SET7
Embalagem
Advertência
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2