203401
Bleomycin Sulfate, Streptomyces verticillus
Mixture of cytotoxic glycopeptides that inhibits DNA synthesis by reacting with DNA and causing strand scission.
Sinônimo(s):
Bleomycin Sulfate, Streptomyces verticillus
Ensaio
≥90% (A₂ + B₂, HPLC)
forma
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
cor
white to off-white
solubilidade
water: 20 mg/mL
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
InChI
1S/C55H83N17O21S3.H2O4S/c1-20-33(69-46(72-44(20)58)25(12-31(57)76)64-13-24(56)45(59)82)50(86)71-35(41(26-14-61-19-65-26)91-54-43(39(80)37(78)29(15-73)90-54)92-53-40(81)42(93-55(60)88)38(79)30(16-74)89-53)51(87)66-22(3)36(77)21(2)47(83)70-34(23(4)75)49(85)63-10-8-32-67-28(18-94-32)52-68-27(17-95-52)48(84)62-9-7-11-96(5)6;1-5(2,3)4/h14,17-19,21-25,29-30,34-43,53-54,64,73-75,77-81H,7-13,15-16,56H2,1-6H3,(H13-,57,58,59,60,61,62,63,65,66,69,70,71,72,76,82,83,84,85,86,87,88);(H2,1,2,3,4)/t21?,22?,23?,24?,25?,29-,30+,34?,35?,36?,37+,38+,39-,40-,41?,42-,43-,53+,54-;/m0./s1
chave InChI
WUIABRMSWOKTOF-OCBSMOPSSA-N
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
Advertência
Reconstituição
Outras notas
Chauvergne, J., et al. 1993. Bull. Cancer 80, 70.
Ikeda, S., et al. 1991. Anal. Biochem.192, 96.
Hait, W.N., et al. 1990. Cancer Res.50, 6636.
Arkin, H., et al. 1989. Cancer Res.49, 6556.
Wu, J.C., et al. 1983. J. Biol. Chem.258, 4694.
Takita, T., et al. 1968. Antibiotics21, 79.
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Carc. 2 - Muta. 1B - Repr. 2
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3