Documentos Principais
20-145
Sigma-Aldrich
Assay Dilution Buffer, 5X
About This Item
Código UNSPSC:
41116012
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.41
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Formulário
liquid
Nível de qualidade
fabricante/nome comercial
Upstate®
técnica(s)
activity assay: suitable (kinase)
Condições de expedição
wet ice
Aplicação
For use in kinase assays.
Research Category
All
forma física
100mM MOPS, pH 7.2, 125mM β-glycerophosphate, 25mM EGTA, 5mM sodium orthovanadate, 5mM dithiothreitol
Armazenamento e estabilidade
6 months at -20°C
Informações legais
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Exoneração de responsabilidade
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Visite a Biblioteca de Documentos
Brain lysosomal hydrolases in neuronal ceroid-lipofuscinoses.
V V Prasad,R K Pullarkat
Molecular and Chemical Neuropathology null