Documentos Principais
200100
Sigma-Aldrich
Benzyl-2-acetamido-2-deoxy-α-D-galactopyranoside
≥98% (TLC), solid, O-linked glycosylation inhibitor, Calbiochem®
Sinônimo(s):
Benzyl-2-acetamido-2-deoxy-α-D-galactopyranoside, Benzyl-α-GalNAc
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C15H21NO6
Número CAS:
Peso molecular:
311.33
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Nome do produto
Benzyl-2-acetamido-2-deoxy-α-D-galactopyranoside, Used as an inhibitor of O-linked glycosylation in a variety of cell lines.
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (TLC)
Formulário
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
cor
off-white
solubilidade
hot ethanol: 1 mg/mL
DMSO: 100 mg/mL
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(N[C@H]([C@H]([C@H]1O)O)[C@H](O[C@@H]1CO)OCC2=CC=CC=C2)=O
InChI
1S/C15H21NO6/c1-9(18)16-12-14(20)13(19)11(7-17)22-15(12)21-8-10-5-3-2-4-6-10/h2-6,11-15,17,19-20H,7-8H2,1H3,(H,16,18)/t11-,12-,13+,14-,15+/m1/s1
chave InChI
SKOZFDIGKDPQBO-QMIVOQANSA-N
Descrição geral
Used as an inhibitor of O-linked glycosylation in a variety of cell lines. It has also been used to inhibit 2,3(O)-sialyltransferase and disrupt glycoprotein targeting in HT-29 cells. Substrate for N-acetyl-β-D-glucosaminyltransferase.
Ações bioquímicas/fisiológicas
Cell permeable: no
Primary Target
o-linked glycosylation
Product does not compete with ATP.
Reversible: no
Advertência
Toxicity: Standard Handling (A)
Outras notas
Huet, G., et al. 1998. J. Cell Biol. 141, 1311.
Kuan, S.-F., et al. 1989. J. Biol. Chem. 264, 19271.
Informações legais
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3