Documentos Principais
1.94612
Supelco
Ethanolamine
for analysis EMPARTA® ACS
Sinônimo(s):
Ethanolamine
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C2H7NO
Número CAS:
Peso molecular:
61.08
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
grau
ACS reagent
dilution
(for routine analytical applications)
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
NCCO
InChI
1S/C2H7NO/c3-1-2-4/h4H,1-3H2
chave InChI
HZAXFHJVJLSVMW-UHFFFAOYSA-N
Informações legais
EMPARTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
195.8 °F - Pensky-Martens closed cup
Ponto de fulgor (°C)
91 °C - Pensky-Martens closed cup