Documentos Principais
1.94611
Supelco
Trietanolamina
for analysis EMPARTA®
Sinônimo(s):
2,2′,2′′-Nitrilotrietanol, Tris(2-hidroxietil)amina
About This Item
Fórmula linear:
(HOCH2CH2)3N
Número CAS:
Peso molecular:
149.19
Beilstein:
1699263
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
densidade de vapor
5.14 (vs air)
pressão de vapor
0.01 mmHg ( 20 °C)
temperatura de autoignição
600 °F
Lim. expl.
8.5 %
dilution
(for routine analytical applications)
índice de refração
n20/D 1.485 (lit.)
faixa de pH útil
7.3-8.3
pKa (25 °C)
7.8
p.e.
190-193 °C/5 mmHg (lit.)
pf
17.9-21 °C (lit.)
densidade
1.124 g/mL at 25 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
OCCN(CCO)CCO
InChI
1S/C6H15NO3/c8-4-1-7(2-5-9)3-6-10/h8-10H,1-6H2
chave InChI
GSEJCLTVZPLZKY-UHFFFAOYSA-N
Informações legais
EMPARTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
354.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
179 °C - closed cup