Documentos Principais
1.94521
Supelco
Diisopropyl ether
EMPLURA®
Sinônimo(s):
Diisopropyl ether, Isopropyl ether
About This Item
Fórmula linear:
(CH3)2CHOCH(CH3)2
Número CAS:
Peso molecular:
102.17
Beilstein:
1731256
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352112
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
densidade de vapor
3.5 (vs air)
pressão de vapor
120 mmHg ( 20 °C)
linha de produto
EMPLURA®
temperatura de autoignição
827 °F
Lim. expl.
1-21 %, 100 °F
índice de refração
n20/D 1.367 (lit.)
p.e.
68-69 °C (lit.)
pf
−85 °C (lit.)
densidade
0.725 g/mL at 25 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)OC(C)C
InChI
1S/C6H14O/c1-5(2)7-6(3)4/h5-6H,1-4H3
chave InChI
ZAFNJMIOTHYJRJ-UHFFFAOYSA-N
Informações legais
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
-20.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-29 °C - closed cup