Documentos Principais
1.93656
Supelco
Barium hydroxide octahydrate
EMPLURA®
Sinônimo(s):
Barium hydroxide octahydrate
About This Item
Fórmula linear:
Ba(OH)2 · 8 H2O
Número CAS:
Peso molecular:
315.46
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352303
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
linha de produto
EMPLURA®
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
[Ba+2].[O-H].[O-H].O.O.O.O.O.O.O.O
InChI
1S/Ba.10H2O/h;10*1H2/q+2;;;;;;;;;;/p-2
chave InChI
ZUDYPQRUOYEARG-UHFFFAOYSA-L
Informações legais
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1