935727
Barium hydroxide octahydrate
≥99.9% trace metals basis
Sinônimo(s):
Barium dihydroxide octahydrate, Dihydroxybarium octahydrate
Ensaio
≥99.9% trace metals basis
Formulário
crystals, granules or powder
características do produto alternativo mais ecológico
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
cor
white to off-white
pf
78 °C (lit.)
categoria alternativa mais ecológica
cadeia de caracteres SMILES
O.O.O.O.O.O.O.O.O[Ba]O
InChI
1S/Ba.10H2O/h;10*1H2/q+2;;;;;;;;;;/p-2
chave InChI
ZUDYPQRUOYEARG-UHFFFAOYSA-L
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)