Documentos Principais
1.93636
Supelco
Sulfato de cálcio di-hidratado
(precipitated), EMPLURA®
Sinônimo(s):
Calcium sulfate dihydrate
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
CaO4S · 2H2O
Número CAS:
Peso molecular:
172.17
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
Formulário:
(precipitated)
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
linha de produto
EMPLURA®
Formulário
(precipitated)
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
[Ca+2].[S](=O)(=O)([O-])[O-].O.O
InChI
1S/Ca.H2O4S.2H2O/c;1-5(2,3)4;;/h;(H2,1,2,3,4);2*1H2/q+2;;;/p-2
chave InChI
PASHVRUKOFIRIK-UHFFFAOYSA-L
Informações legais
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1