Documentos Principais
1.93617
Supelco
Ammonium acetate
EMPLURA®
Sinônimo(s):
Ammonium acetate
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C2H7NO2
Número CAS:
Peso molecular:
77.08
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
linha de produto
EMPLURA®
temperatura de armazenamento
20-25°C
cadeia de caracteres SMILES
[NH4]OC(=O)C
InChI
1S/C2H4O2.H3N/c1-2(3)4;/h1H3,(H,3,4);1H3
chave InChI
USFZMSVCRYTOJT-UHFFFAOYSA-N
Informações legais
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1