Documentos Principais
1.93296
Supelco
Ammonium cerium(IV) sulfate dihydrate
for analysis EMPARTA® ACS
Sinônimo(s):
Ammonium cerium(IV) sulfate dihydrate
About This Item
Fórmula linear:
(NH4)4Ce(SO4)4 · 2H2O
Número CAS:
Peso molecular:
632.55
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
grau
ACS reagent
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
[Ce].[S](=O)(=O)(O)O.N.O
InChI
1S/Ce.H3N.H2O4S.H2O/c;;1-5(2,3)4;/h;1H3;(H2,1,2,3,4);1H2
chave InChI
AAXMWILTYFSCCH-UHFFFAOYSA-N
Embalagem
1.93296.0121: 100 g, Minimum order quantity: 20
1.93296.0521: 500 g, Minimum order quantity: 20
Informações legais
EMPARTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3