Documentos Principais
1.93276
Supelco
Acetato de mercúrio (II)
for analysis EMPARTA® ACS
Sinônimo(s):
Mercury(II) acetate
About This Item
Fórmula linear:
Hg(CH3COO)2
Número CAS:
Peso molecular:
318.68
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
grau
ACS reagent
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
[Hg+2].[O-]C(=O)C.[O-]C(=O)C
InChI
1S/2C2H4O2.Hg/c2*1-2(3)4;/h2*1H3,(H,3,4);/q;;+2/p-2
chave InChI
BRMYZIKAHFEUFJ-UHFFFAOYSA-L
Embalagem
1.93276.0121: 100 g, Minimum order quantity: 20
Informações legais
EMPARTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Exoneração de responsabilidade
For U.S. Customers: Contains mercury; Do not place in trash - dispose according to local, state, or federal laws.
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3