Documentos
1.93260
Supelco
Cromato de potássio
for analysis EMPARTA® ACS
Sinônimo(s):
Potassium chromate
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
CrK2O4
Número CAS:
Peso molecular:
194.19
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
grau
ACS reagent
temperatura de armazenamento
room temp
InChI
1S/Cr.2K.4O/q;2*+1;;;2*-1
chave InChI
XMXNVYPJWBTAHN-UHFFFAOYSA-N
Embalagem
1.93260.0521: 500 g, Minimum order quantity: 20
Informações legais
EMPARTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B Inhalation - Eye Irrit. 2 - Muta. 1B - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3