Documentos Principais
1.93257
Supelco
Metaperiodato de sódio
for analysis EMPARTA® ACS
Sinônimo(s):
Sodium metaperiodate
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
INaO4
Número CAS:
Peso molecular:
213.89
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
grau
ACS reagent
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].[I](=O)(=O)(=O)[O-]
InChI
1S/HIO4.Na/c2-1(3,4)5;/h(H,2,3,4,5);/q;+1/p-1
chave InChI
JQWHASGSAFIOCM-UHFFFAOYSA-M
Embalagem
1.93257.0121: 100 g, Minimum order quantity: 20
1.93257.0521: 500 g, Minimum order quantity: 20
Informações legais
EMPARTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Ox. Sol. 1 - Skin Corr. 1C - STOT RE 1
Órgãos-alvo
Thyroid
Código de classe de armazenamento
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3