Documentos Principais
1.93227
Supelco
Potassium fluoride
for analysis EMPARTA® ACS
Sinônimo(s):
Potassium fluoride
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
FK
Número CAS:
Peso molecular:
58.10
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
grau
ACS reagent
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
[K+].[F-]
InChI
1S/FH.K/h1H;/q;+1/p-1
chave InChI
NROKBHXJSPEDAR-UHFFFAOYSA-M
Informações legais
EMPARTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Skull and crossbonesCorrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1