Documentos Principais
1.93024
Supelco
Hydriodic acid 55%
for analysis EMPARTA® ACS
Sinônimo(s):
Hydriodic acid, Hydriotic acid
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
HI
Número CAS:
Peso molecular:
127.91
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
grau
ACS reagent
p.e.
127 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
I
InChI
1S/HI/h1H
chave InChI
XMBWDFGMSWQBCA-UHFFFAOYSA-N
Embalagem
1.93024.0251: 250 mL, Minimum order quantity: 12
Informações legais
EMPARTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
CorrosionEnvironment
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
does not flash
Ponto de fulgor (°C)
does not flash